Fortfahren mit
SML2658
TT-10
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N2-Allyl-5-[(5-fluorothiophen-2-yl)carbonyl]thiazole-2,4-diamine, TAZ K, TAZ-K, TT 10, [4-Amino-2-(2-propen-1-ylamino)-5-thiazolyl](5-fluoro-2-thienyl)methanone
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 409,00
€ 347,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10FN3OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.35
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C(C2=CC=C(S2)F)=O)SC(NCC=C)=N1
InChI
1S/C11H10FN3OS2/c1-2-5-14-11-15-10(13)9(18-11)8(16)6-3-4-7(12)17-6/h2-4H,1,5,13H2,(H,14,15)
InChI key
GVYPHJQPOHDZEI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TAZ activator that promotes cardiomyocytes proliferation by activating YAP/TEAD-mediated transcription, as well as by exerting antioxidant and antiapoptotic activity.
TT-10 (TAZ K) is a TAZ (transcriptional coactivator with PDZ-binding motif) activator that promotes cardiomyocytes (CMs) proliferation (fold-increase by 10 μM TT-10 over untreated control = 5.2/rat CMs/40 hrs & 2.6/human iPSC-derived CMs/48 hrs) by activating YAP (YES-associated protein)/TEAD (transcriptional enhancer factor domain) complex-mediated transcription, as well as by exerting antioxidant and antiapoptotic activity. TT-10 ameliorates myocardial infarction-induced cardiac dysfunction in mice in vivo (10 mg/kg i.p.) at least in part via enhancing clonal expansion of existing cardiomyocytes with nuclear YAP expression.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1725SML2472SML0870
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to pink
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)