Merck
SAB1402512
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCGF3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp686D20235, DONG1, FLJ36550, FLJ43813, MGC129615, MGC40413, RNF3, RNF3A
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCGF3(10336)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a C3HC4 type RING finger, which is a motif known to be involved in protein-protein interactions. The specific function of this protein has not yet been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
PCGF3 (NP_006306, 133 a.a. ~ 242 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SNKEAAEEKPEEDNDYHRSDEQVSICLECNSSKLRGLKRKWIRCSAQATVLHLKKFIAKKLNLSSFNELDILCNEEILGKDHTLKFVVVTRWRFKKAPLLLHYRPKMDLL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)