Merck
SAB1402434
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR1 antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34.25 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MTMR1(8776)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the myotubularin related family of proteins. Members of this family contain the consensus sequence for the active site of protein tyrosine phosphatases. Alternatively spliced variants have been described but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
MTMR1 (NP_003819.1, 39 a.a. ~ 112 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SRQPSVETLDSPTGSHVEWCKQLIAATISSQISGSVTSENVSRDYKALRDGNKLAQMEEAPLFPGESIKAIVKD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)