Merck
SAB1402433
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NAPG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GAMMASNAP
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NAPG(8774)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes soluble NSF attachment protein gamma. The soluble NSF attachment proteins (SNAPs) enable N-ethyl-maleimide-sensitive fusion protein (NSF) to bind to target membranes. NSF and SNAPs appear to be general components of the intracellular membrane fusion apparatus, and their action at specific sites of fusion must be controlled by SNAP receptors particular to the membranes being fused. The product of this gene mediates platelet exocytosis and controls the membrane fusion events of this process
Immunogen
NAPG (NP_003817.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAQKINEGLEHLAKAEKYLKTGFLKWKPDYDSAASEYGKAAVAFKNAKQFEQAKDACLREAVAHENNRALFHAAKAYEQAGMMLKEMQKLPEAVQLIEK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)