Merck
SAB1402309
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SERPINB9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.78 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SERPINB9(5272)
Allgemeine Beschreibung
PI9 belongs to the large superfamily of serine proteinase inhibitors (serpins), which bind to and inactivate serine proteinases. These interactions are involved in many cellular processes, including coagulation, fibrinolysis, complement fixation, matrix remodeling, and apoptosis (Sprecher et al., 1995 [PubMed 8530382]).[supplied by OMIM
Immunogen
SERPINB9 (NP_004146, 279 a.a. ~ 375 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DMESVLRHLGIVDAFQQGKADLSAMSAERDLCLSKFVHKSFVEVNEEGTEAAAASSCFVVAECCMESGPRFCADHPFLFFIRHNRANSILFCGRFSS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)