Merck
SAB1402209
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GK2 antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GKP2, GKTA
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~86.94 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GK2(2712)
Immunogen
GK2 (AAH29820, 1 a.a. ~ 553 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAPKTAAVGPLVGAVVQGTNSTRFLVFNSKTAELLSHHKVELTQEFPKEGWVEQDPKEILQSVYECIARTCEKLDELNIDISNIKAVGVSNQRETTVIWDKLTGEPLYNAVVWLDLRTQTTVEDLSKKIPGNSNFVKSKTGLPLSTYFSAVKLRWMLDNVRNVQKAVEEGRALFGTIDSWLIWSLTGGVNGGVHCTDVTNASRTMLFNIHSLEWDKELCDFFEIPMDLLPNVFSSSEIYGLIKTGALEGVPISGCLGDQCAALVGQMCFQEGQAKNTYGTGCFLLCNTGRKCVFSEHGLLTTVAYKLGREKPAYYALEGSVAIAGAVIRWLRDNLGIIETSGDIERLAKEVGTSYGCYFVPAFSGLYAPYWEPSARGILCGLTQFTNKCHIAFAALEAVCFQTREILEAMNRDCGIPLRHLQVDGGMTNNKVLMQLQADILHIPVIKPFMPETTALGAAMAAGAAEGVSVWSLEPQALSVLRMERFEPQIQATESEIRYATWKKAVMKSMGWVTSQSPEGGDPSIFSSLPLGFFIVSSMVMLIGARYISGVP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)