Merck
SAB1402111
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALDH9A1 antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ALDH4, ALDH7, ALDH9, E3, TMABADH
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.89 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALDH9A1(223)
Allgemeine Beschreibung
This protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family of proteins. It has a high activity for oxidation of gamma-aminobutyraldehyde and other amino aldehydes. The enzyme catalyzes the dehydrogenation of gamma-aminobutyraldehyde to gamma-aminobutyric acid (GABA). This isozyme is a tetramer of identical 54-kD subunits. (provided by RefSeq)
Immunogen
ALDH9A1 (NP_000687, 173 a.a. ~ 270 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CGNAMVFKPSPFTPVSALLLAEIYSEAGVPPGLFNVVQGGAATGQFLCQHPDVAKVSFTGSVPTGMKIMEMSAKGIKPVTLELGGKSPLIIFSDCDMN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)