Merck
SAB1402003
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTPN antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ31098, FLJ99857, GCDP, V-1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MTPN(136319)
Allgemeine Beschreibung
The transcript produced from this gene is bi-cistronic and can encode both myotrophin and leucine zipper protein 6. The myotrophin protein is associated with cardiac hypertrophy, where it is involved in the conversion of NFkappa B p50-p65 heterodimers to p50-p50 and p65-p65 homodimers. This protein also has a potential function in cerebellar morphogenesis, and it may be involved in the differentiation of cerebellar neurons, particularly of granule cells. A cryptic ORF at the 3′ end of this transcript uses a novel internal ribosome entry site and a non-AUG translation initiation codon to produce leucine zipper protein 6, a 6.4 kDa tumor antigen that is associated with myeloproliferative disease. (provided by RefSeq)
Immunogen
MTPN (AAH28093, 1 a.a. ~ 118 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCDKEFMWALKNGGLDEVKDYVAKGEDVNRTLEGGRKPLHYAADCGQLEILEFLLLKGADINAPDKHHITPLLSAVYEGHVSCVKLLLSKGADKTVKGPDGLTAFEATDNQAIKALLQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)