Merck
SAB1401833
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUP85 antibody produced in mouse
clone 3E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ12549, Nup75
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUP85(79902)
Allgemeine Beschreibung
Bidirectional transport of macromolecules between the cytoplasm and nucleus occurs through nuclear pore complexes (NPCs) embedded in the nuclear envelope. NPCs are composed of subcomplexes, and NUP85 is part of one such subcomplex, Nup107-160. (provided by RefSeq)
Immunogen
NUP85 (AAH00697, 1 a.a. ~ 656 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEELDGEPTVTLIPGVNSKKNQMYFDWGPGEMLVCETSFNKKEKSEMVPSCPFIYIIRKDVDVYSQILRKLFNESHGIFLGLQRIDEELTGKSRKSQLVRVSKNYRSVIRACMEEMHQVAIAAKDPANGRQFSSQVSILSAMELIWNLCEILFIEVAPAGPLLLHLLDWVRLHVCEVDSLSADVLGSENPSKHDSFWNLVTILVLQGRLDEARQMLSKEADASPASAGICRIMGDLMRTMPILSPGNTQTLTELELKWQHWHEECERYLQDSTFATSPHLESLLKIMLGDEAALLEQKELLSNWYHFLVTRLLYSNPTVKPIDLHYYAQSSLDLFLGGESSPEPLDNILLAAFEFDIHQVIKECSIALSNWWFVAHLTDLLDHCKLLQSHNLYFGSNMREFLLLEYASGLFAHPSLWQLGVDYFDYCPELGRVSLELHIERIPLNTEQKALKVLRICEQRQMTEQVRSICKILAMKAVRNNRLGSALSWSIRAKDAAFATLVSDRFLRDYCERGCFSDLDLIDNLGPAMMLSDRLTFLGKYREFHRMYGEKRFADAASLLLSLMTSRIAPRSFWMTLLTDALPLLEQKQVIFSAEQTYELMRCLEDLTSRRPVHGESDTEQLQDDDIETTKVEMLRLSLARNLARAIIREGSLEGS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)