Merck
SAB1401668
Sigma-Aldrich
Anti-ZNRD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HTEX-6, MGC13376, Rpa12, TEX6, hZR14, tctex-6
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZNRD1(30834)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein with similarity to the Saccharomyces cerevisiae Rpa12p subunit of RNA polymerase I. Alternate splicing of this gene results in two transcript variants encoding the same protein. Additional splice variants have been described, but their full-length sequences have not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
ZNRD1 (NP_055411.1, 1 a.a. ~ 126 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSVMDLANTCSSFQSDLDFCSDCGSVLPLPGAQDTVTCIRCGFNINVRDFEGKVVKTSVVFHQLGTAMPMSVEEGPECQGPVVDRRCPRCGHEGMAYHTRQMRSADEGQTVFYTCTNCKFQEKEDS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)