SAB1401632
Monoclonal Anti-OSTF1 antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ20559, OSF, SH3P2, bA235O14.1
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OSTF1(26578)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSKPPPKPVKPGEGGQVKVFRALYTFEPRTPDELYFEEGDIIYITDMSDTNWWKGTSKGRTGLIPSNYVAEQAESIDNPLHEAAKRGNLSWLRECLDNRVGVNGLDKAGSTALYWACHGGHKDIVEMLFTQPNIELNQQNKLGDTALHAAAWKGYADIVQLFLAKGARTDLRNIEKKLAFDMATNAACASLLKKKQGTDAVRTLSNAEDYLDDEDSD
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)