Merck
SAB1401560
Sigma-Aldrich
Anti-CD160 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BY55, FLJ46513, NK1, NK28
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD160(11126)
Allgemeine Beschreibung
CD160 is an 27 kDa glycoprotein which was initially identified with the monoclonal antibody BY55. Its expression is tightly associated with peripheral blood NK cells and CD8 T lymphocytes with cytolytic effector activity. The cDNA sequence of CD160 predicts a cysteine-rich, glycosylphosphatidylinositol-anchored protein of 181 amino acids with a single Ig-like domain weakly homologous to KIR2DL4 molecule. CD160 is expressed at the cell surface as a tightly disulfide-linked multimer. RNA blot analysis revealed CD160 mRNAs of 1.5 and 1.6 kb whose expression was highly restricted to circulating NK and T cells, spleen and small intestine. Within NK cells CD160 is expressed by CD56dimCD16+ cells whereas among circulating T cells its expression is mainly restricted to TCRgd bearing cells and to TCRab+CD8brightCD95+CD56+CD28-CD27-cells. In tissues, CD160 is expressed on all intestinal intraepithelial lymphocytes. CD160 shows a broad specificity for binding to both classical and nonclassical MHC class I molecules. (provided by RefSeq)
Immunogen
CD160 (AAH14465.1, 1 a.a. ~ 181 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLEPGRGCCALAILLAIVDIQSGGCINITSSASQEGTRLNLICTVWHKKEEAEGFVVFLCKDRSGDCSPETSLKQLRLKRDPGIDGVGEISSQLMFTISQVTPLHSGTYQCCARSQKSGIRLQGHFFSILFTETGNYTVTGLKQRQHLEFSHNEGTLSSGFLQEKVWVMLVTSLVALQAL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)