Merck
SAB1401549
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB40B antibody produced in mouse
clone 1A1, ascites fluid
Synonym(e):
FLJ42385, RAR, SEC4L
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAB40B(10966)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene has similarity to a yeast protein which suggests a role of the gene product in regulating secretory vesicles. (provided by RefSeq)
Immunogen
RAB40B (AAH18039, 179 a.a. ~ 278 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GMDRLWRPSKVLSLQDLCCRAVVSCTPVHLVDKLPLPIALRSHLKSFSMANGLNARMMHGGSYSLTTSSTHKRSSLRKVKLVRPPQSPPKNCTRNSCKIS
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)