SAB1401475
Monoclonal Anti-CHST3 antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C6ST, C6ST1, HSD
Größe auswählen
€ 418,00
Größe auswählen
About This Item
€ 418,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHST3(9469)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VAFAGKYKTWKKWLDDEGQDGLREEEVQRLRGNCESIRLSAELGLRQPAWLRGRYMLVRYEDVARGPLQKAREMYRFAGIPLTPQVEDWIQKNTQAAHDG
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)