Merck
SAB1401456
Sigma-Aldrich
Anti-AP4M1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MU-4, MU-ARP2
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AP4M1(9179)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a subunit of the heterotetrameric AP-4 complex. The encoded protein belongs to the adaptor complexes medium subunits family. This AP-4 complex is involved in the recognition and sorting of cargo proteins with tyrosine-based motifs from the trans-golgi network to the endosomal-lysosomal system. (provided by RefSeq)
Immunogen
AP4M1 (NP_004713.2, 1 a.a. ~ 453 a.a) full-length human protein.
Sequence
MISQFFILSSKGDPLIYKDFRGDSGGRDVAELFYRKLTGLPGDESPVVMHHHGRHFIHIRHSGLYLVVTTSENVSPFSLLELLSRLATLLGDYCGSLGEGTISRNVALVYELLDEVLDYGYVQTTSTEMLRNFIQTEAVVSKPFSLFDLSSVGLFGAETQQSKVAPSSAASRPVLSSRSDQSQKNEVFLDVVERLSVLIASNGSLLKVDVQGEIRLKSFLPSGSEMRIGLTEEFCVGKSELRGYGPGIRVDEVSFHSSVNLDEFESHRILRLQPPQGELTVMRYQLSDDLPSPLPFRLFPSVQWDRGSGRLQVYLKLRCDLLSKSQALNVRLHLPLPRGVVSLSQELSSPEQKAELAEGALRWDLPRVQGGSQLSGLFQMDVPGPPGPPSHGLSTSASPLGLGPASLSFELPRHTCSGLQVRFLRLAFRPCGNANPHKWVRHLSHSDAYVIRI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)