Merck
SAB1401238
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMCP antibody produced in mouse
clone 4F4, ascites fluid
Synonym(e):
HSMCSGEN1, MCS, MCSP, MGC26305, MGC26519
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMCP(4184)
Allgemeine Beschreibung
Sperm mitochondria differ in morphology and subcellular localization from those of somatic cells. They are elongated, flattened, and arranged circumferentially to form a helical coiled sheath in the midpiece of the sperm flagellum. The protein encoded by this gene localizes to the capsule associated with the mitochondrial outer membranes and is thought to function in the organization and stabilization of the helical structure of the sperm′s mitochondrial sheath. (provided by RefSeq)
Immunogen
SMCP (AAH14593, 1 a.a. ~ 116 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCDQTKHSKCCPAKGNQCCPPQQNQCCQSKGNQCCPPKQNQCCQPKGSQCCPPKHNHCCQPKPPCCIQARCCGLETKPEVSPLNMESEPNSPQTQDKGCQTQQQPHSPQNESRPSK
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)