SAB1401140
Monoclonal Anti-GPC5 antibody produced in mouse
clone 1B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
€ 418,00
Größe auswählen
About This Item
€ 418,00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GPC5(2262)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDAQTWPVGFRCLLLLALVGSARSEGVQTCEEVRKLFQWRLLGAVRGLPDSPRAGPDLQVCISKKPTCCTRKMEERYQIAARQDMQQFLQTSSSTLKFLISRNAAAFQETLETLIKQAENYTSILFCSTYRNMALEAAASVQEFFTDVGLYLFGADVNPEEFVNRFFDSLFPLVYNHLINPGVTDSSLEYSECIRMARRDVSPFGNIPQRVMGQMGRSLLPSRTFLQALNLGIEVINTTDYLHFSKECSRALLKMQYCPHCQGLALTKPCMGYCLNVMRGCLAHMAELNPHWHAYIRSLEELSDAMHGTYDIGHVLLNFHLLVNDAVLQAHLNGQKLLEQVNRICGRPVRTPTQSPRCSFDQSKEKHGMKTTTRNSEETLANRRKEFINSLRLYRSFYGGLADQLCANELAAADGLPCWNGEDIVKSYTQRVVGNGIKAQSGNPEVKVKGIDPVINQIIDKLKHVVQLLQGRSPKPDKWELLQLGSGGGMVEQVSGDCDDEDGCGGSGSGEVKRTLKITDWMPDDMNFSDVKQIHQTDTGSTLDTTGAGCAVATESMTFTLISVVMLLPGIW
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)