Merck
SAB1401133
Sigma-Aldrich
Anti-FCN2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EBP-37, FCNL, P35, ficolin-2
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCN2(2220)
Allgemeine Beschreibung
The product of this gene belongs to the ficolin family of proteins. This family is characterized by the presence of a leader peptide, a short N-terminal segment, followed by a collagen-like region, and a C-terminal fibrinogen-like domain. This gene is predominantly expressed in the liver, and has been shown to have carbohydrate binding and opsonic activities. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
FCN2 (NP_004099.2, 1 a.a. ~ 313 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELDRAVGVLGAATLLLSFLGMAWALQAADTCPEVKMVGLEGSDKLTILRGCPGLPGAPGPKGEAGTNGKRGERGPPGPPGKAGPPGPNGAPGEPQPCLTGPRTCKDLLDRGHFLSGWHTIYLPDCRPLTVLCDMDTDGGGWTVFQRRVDGSVDFYRDWATYKQGFGSRLGEFWLGNDNIHALTAQGTSELRVDLVDFEDNYQFAKYRSFKVADEAEKYNLVLGAFVEGSAGDSLTFHNNQSFSTKDQDNDLNTGNCAVMFQGAWWYKNCHVSNLNGRYLRGTHGSFANGINWKSGKGYNYSYKVSEMKVRPA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)