Merck
SAB1400626
Sigma-Aldrich
Anti-PEX26 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ20695, Anti-PEX26M1T, Anti-Pex26pM1T
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PEX26(55670)
Allgemeine Beschreibung
This gene belongs to the peroxin-26 gene family. It is probably required for protein import into peroxisomes. It anchors PEX1 and PEX6 to peroxisome membranes, possibly to form heteromeric AAA ATPase complexes required for the import of proteins into peroxisomes. Defects in this gene are the cause of peroxisome biogenesis disorder complementation group 8 (PBD-CG8). PBD refers to a group of peroxisomal disorders arising from a failure of protein import into the peroxisomal membrane or matrix. The PBD group is comprised of four disorders: Zellweger syndrome (ZWS), neonatal adrenoleukodystrophy (NALD), infantile Refsum disease (IRD), and classical rhizomelic chondrodysplasia punctata (RCDP). Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
PEX26 (NP_060399.1, 1 a.a. ~ 305 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKSDSSTSAAPLRGLGGPLRSSEPVRAVPARAPAVDLLEEAADLLVVHLDFRAALETCERAWQSLANHAVAEEPAGTSLEVKCSLCVVGIQALAEMDRWQEVLSWVLQYYQVPEKLPPKVLELCILLYSKMQEPGAVLDVVGAWLQDPANQNLPEYGALAEFHVQRVLLPLGCLSEAEELVVGSAAFGEERRLDVLQAIHTARQQQKQEHSGSEEAQKPNLEGSVSHKFLSLPMLVRQLWDSAVSHFFSLPFKKSLLAALILCLLVVRFDPASPSSLHFLYKLAQLFRWIRKAAFSRLYQLRIRD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)