Merck
SAB1400528
Sigma-Aldrich
Anti-NT5C antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DNT, Anti-DNT1, Anti-P5N2, Anti-PN-I, Anti-PN-II, Anti-UMPH2, Anti-cdN, Anti-dNT-1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NT5C(30833)
Allgemeine Beschreibung
Pyrimidine 5-prime nucleotidase (P5N; EC 3.1.3.5), also called uridine 5-prime monophosphate hydrolase (UMPH), catalyzes the dephosphorylation of the pyrimidine 5-prime monophosphates UMP and CMP to the corresponding nucleosides. There are 2 isozymes of pyrimidine 5-prime nucleotidase in red blood cells, referred to as type I (UMPH1; MIM 606224) and type II (UMPH2).[supplied by OMIM
Immunogen
NT5C (AAH08183.1, 1 a.a. ~ 117 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARSVRVLVDMDGVLADFEAGLLRGFRRRFPEEPHVPLEQRRGFLAREQYRALRPDLADKVASVYEAPGFFLDLEPIPGALDAVREMNDLPDPLLKYHHCVGEKVWLPRPYSARGAA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)