Merck
SAB1400474
Sigma-Aldrich
Anti-RASGRP3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GRP3, Anti-KIAA0846
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RASGRP3(25780)
Allgemeine Beschreibung
Members of the RAS (see HRAS; MIM 190020) subfamily of GTPases function in signal transduction as GTP/GDP-regulated switches that cycle between inactive GDP- and active GTP-bound states. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), such as RASGRP3, serve as RAS activators by promoting acquisition of GTP to maintain the active GTP-bound state and are the key link between cell surface receptors and RAS activation (Rebhun et al., 2000 [PubMed 10934204]).[supplied by OMIM
Immunogen
RASGRP3 (NP_733772.1, 1 a.a. ~ 690 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSSGLGKAATLDELLCTCIEMFDDNGELDNSYLPRIVLLMHRWYLSSTELAEKLLCMYRNATGESCNEFRLKICYFMRYWILKFPAEFNLDLGLIRMTEEFREVASQLGYEKHVSLIDISSIPSYDWMRRVTQRKKVSKKGKACLLFDHLEPIELAEHLTFLEHKSFRRISFTDYQSYVIHGCLENNPTLERSIALFNGISKWVQLMVLSKPTPQQRAEVITKFINVAKKLLQLKNFNTLMAVVGGLSHSSISRLKETHSHLSSEVTKNWNEMTELVSSNGNYCNYRKAFADCDGFKIPILGVHLKDLIAVHVIFPDWTEENKVNIVKMHQLSVTLSELVSLQNASHHLEPNMDLINLLTLSLDLYHTEDDIYKLSLVLEPRNSKSQPTSPTTPNKPVVPLEWALGVMPKPDPTVINKHIRKLVESVFRNYDHDHDGYISQEDFESIAANFPFLDSFCVLDKDQDGLISKDEMMAYFLRAKSQLHCKMGPGFIHNFQEMTYLKPTFCEHCAGFLWGIIKQGYKCKDCGANCHKQCKDLLVLACRRFARAPSLSSGHGSLPGSPSLPPAQDEVFEFPGVTAGHRDLDSRAITLVTGSSRKISVRLQRATTSQATQTEPVWSEAGWGDSGSHTFPKMKSKFHDKAAKDKGFAKWENEKPRVHAGVDVVDRGTEFELDQDEGEETRQDGEDG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)