Merck
SAB1400422
Sigma-Aldrich
Anti-SEC23IP antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MSTP053, Anti-P125
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SEC23IP(11196)
Allgemeine Beschreibung
COPII-coated vesicles are involved in protein transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. The protein encoded by this gene was identified by its interaction with a mouse protein similar to yeast Sec23p, an essential component of the COPII. This protein shares significant similarity with phospholipid-modifying proteins, especially phosphatidic acid preferring-phospholipase A1. Overexpression of this protein has been shown to cause disorganization of the endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment and Golgi apparatus, which suggests its role in the early secretory pathway. (provided by RefSeq)
Immunogen
SEC23IP (N/A, 1 a.a. ~ 486 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAERKPNGGSGGASTSSSGTNLLFSSSATEFSFNVPFIPVTQASASPASLLLPGEDSTDVGEEDSFLGQTSIHTSAPQTFSYFSQVSSSSDPFGNIGQSPLTTAATSVGQSGFPKPLTALPFTTGSQDVSNAFSPSISKAQPGAPPSSLMGINSYLPSQPSSLPPSYFGNQPQGIPQPGYNPYRHTPGSSRANPYIAPPQLQQCQTPGPPAHPPPSGPPVQMYQMPPGSLPPVPSSVQSPAQQQVPARPGAPSVQVPSPFLLQNQYEPVQPHWFYCKEVEYKQLWMPFSVFDSLNLEEIYNSVQPDPESVVLGTDGGRYDVYLYDRIRKAAYWEEEPAEVRRCTWFYKGDTDSRFIPYTEEFSEKLEAEYKKAVTTNQWHRRLEFPSGETIVMHNPKVIVQFQPSSVPDEWGTTQDGQTRPRVVKRGIDDNLDEIPDGEMPQVDHLVFVVHGIGPVCDLRFRSIIECVDDLGWFLSNCCGHISRNL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)