Merck
SAB1400245
Sigma-Aldrich
Anti-RPL29 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HIP, Anti-HUMRPL29, Anti-MGC88589
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPL29(6159)
Allgemeine Beschreibung
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a cytoplasmic ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. The protein belongs to the L29E family of ribosomal proteins. The protein is also a peripheral membrane protein expressed on the cell surface that directly binds heparin. Although this gene was previously reported to map to 3q29-qter, it is believed that it is located at 3p21.3-p21.2. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome. (provided by RefSeq)
Immunogen
RPL29 (AAH08926, 1 a.a. ~ 159 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAKSKNHTTHNQSRKWHRNGIKKPRSQRYESLKGVDPKFLRNMRFAKKHNKKGLKKMQANNAKAMSARAEAIKALVKPKEVKPKIPKGVSRKLDRLAYIAHPKLGKRARARIAKGLRLCRPKAKAKAKAKDQTKAQAAAPASVPAQAPKRTQAPTKASE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)