Merck
SAB1400224
Sigma-Aldrich
Anti-PRPSAP2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC117304, Anti-MGC126719, Anti-MGC126721, Anti-PAP41
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRPSAP2(5636)
Allgemeine Beschreibung
The enzyme phosphoribosylpyrophosphate synthetase (PRS) catalyzes the formation of phosphoribosylpyrophosphate which is a substrate for synthesis of purine and pyrimidine nucleotides, histidine, tryptophan and NAD. PRS exists as a complex with two catalytic subunits and two associated subunits. This gene encodes a non-catalytic associated subunit of PRS. (provided by RefSeq)
Immunogen
PRPSAP2 (NP_002758.1, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFCVTPPELETKMNITKGGLVLFSANSNSSCMELSKKIAERLGVEMGKVQVYQEPNRETRVQIQESVRGKDVFIIQTVSKDVNTTIMELLIMVYACKTSCAKSIIGVIPYFPYSKQCKMRKRGSIVSKLLASMMCKAGLTHLITMDLHQKEIQGFFNIPVDNLRASPFLLQYIQEEIPDYRNAVIVAKSPASAKRAQSFAERLRLGIAVIHGEAQDAESDLVDGRHSPPMVRSVAAIHPSLEIPMLIPKEKPPITVVGDVGGRIAIIVDDIIDDVDSFLAAAETLKERGAYKIFVMATHGLLSSDAPRRIEESAIDEVVVTNTIPHEVQKLQCPKIKTVDISMILSEAIRRIHNGESMSYLFRNIGLDD
Biochem./physiol. Wirkung
PRPSAP2 (Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 2) is highly involved in the biogenesis of purine and pyrimidine nucleotids, histidine and tryptophan, and NAD (Nicotinamide adenine dinucleotide). It acts as a primary substrate during nucleotide synthesis.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
O H Minchenko et al.
Ukrainian biochemical journal, 86(6), 74-83 (2015-03-31)
Activation of pentose phosphate pathway is an important factor of enhanced cell proliferation and tumor growth. Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase (PRPS) is a key enzyme of this pathway and plays a central role in the synthesis of purines and pyrimidines. Hypoxia
Assignment of the human phosphoribosylpyrophosphate synthetase-associated protein 41 gene (PRPSAP2) to 17p11.2-p12.
R Katashima et al.
Genomics, 54(1), 180-181 (1998-11-10)