Merck
SAB1400197
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE4C antibody produced in mouse
clone 6A10, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-DPDE1, Anti-MGC126222, Anti-PDE4C-791
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6A10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDE4C(5143)
Immunogen
PDE4C (NP_000914, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MENLGVGEGAEACSRLSRSRGRHSMTRAPKHLWRQPRRPIRIQQRFYSDPDKSAGCRERDLSPRPELRKSRLSWPVSSCRRFDLENGLSCGRRALDPQS
Physikalische Form
Solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)