Merck
SAB1400195
Sigma-Aldrich
Anti-PCSK2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-NEC2, Anti-PC2, Anti-SPC2
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCSK2(5126)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the subtilisin-like proprotein convertase family. The members of this family are proprotein convertases that process latent precursor proteins into their biologically active products. This encoded protein is a proinsulin-processing enzyme that plays a key role in regulating insulin biosynthesis. It is also known to cleave proopiomelanocortin, proenkephalin, prodynorphin and proluteinizing-hormone-releasing hormone. The use of alternate polyadenylation sites has been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
PCSK2 (NP_002585.2, 1 a.a. ~ 638 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKGGCVSQWKAAAGFLFCVMVFASAERPVFTNHFLVELHKGGEDKARQVAAEHGFGVRKLPFAEGLYHFYHNGLAKAKRRRSLHHKQQLERDPRVKMALQQEGFDRKKRGYRDINEIDINMNDPLFTKQWYLINTGQADGTPGLDLNVAEAWELGYTGKGVTIGIMDDGIDYLHPDLASNYNAEASYDFSSNDPYPYPRYTDDWFNSHGTRCAGEVSAAANNNICGVGVAYNSKVAGIRMLDQPFMTDIIEASSISHMPQLIDIYSASWGPTDNGKTVDGPRELTLQAMADGVNKGRGGKGSIYVWASGDGGSYDDCNCDGYASSMWTISINSAINDGRTALYDESCSSTLASTFSNGRKRNPEAGVATTDLYGNCTLRHSGTSAAAPEAAGVFALALEANLGLTWRDMQHLTVLTSKRNQLHDEVHQWRRNGVGLEFNHLFGYGVLDAGAMVKMAKDWKTVPERFHCVGGSVQDPEKIPSTGKLVLTLTTDACEGKENFVRYLEHVQAVITVNATRRGDLNINMTSPMGTKSILLSRRPRDDDSKVGFDKWPFMTTHTWGEDARGTWTLELGFVGSAPQKGVLKEWTLMLHGTQSAPYIDQVVRDYQSKLAMSKKEELEEELDEAVERSLKSILNKN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)