Merck
SAB1400178
Sigma-Aldrich
Anti-NUBP1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC117406, Anti-MGC130052, Anti-MGC130053, Anti-NBP, Anti-NBP1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUBP1(4682)
Allgemeine Beschreibung
NUBP1 is a member of the NUBP/MRP subfamily of ATP-binding proteins (Nakashima et al., 1999 [PubMed 10486206]).[supplied by OMIM
Immunogen
NUBP1 (NP_002475.2, 1 a.a. ~ 320 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEVPHDCPGADSAQAGRGASCQGCPNQRLCASGAGATPDTAIEEIKEKMKTVKHKILVLSGKGGVGKSTFSAHLAHGLAEDENTQIALLDIDICGPSIPKIMGLEGEQVHQSGSGWSPVYVEDNLGVMSVGFLLSSPDDAVIWRGPKKNGMIKQFLRDVDWGEVDYLIVDTPPGTSDEHLSVVRYLATAHIDGAVIITTPQEVSLQDVRKEINFCRKVKLPIIGVVENMSGFICPKCKKESQIFPPTTGGAELMCQDLEVPLLGRVPLDPLIGKNCDKGQSFFIDAPDSPATLAYRSIIQRIQEFCNLHQSKEENLISS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)