Merck
SAB1400170
Sigma-Aldrich
Anti-MSRA antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MSRA(4482)
Allgemeine Beschreibung
This protein is ubiquitous and highly conserved. It carries out the enzymatic reduction of methionine sulfoxide to methionine. Human and animal studies have shown the highest levels of expression in kidney and nervous tissue. Its proposed function is the repair of oxidative damage to proteins to restore biological activity. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
MSRA (NP_036463.1, 1 a.a. ~ 235 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLSATRRACQLLLLHSLFPVPRMGNSASNIVSPQEALPGRKEQTPVAAKHHVNGNRTVEPFPEGTQMAVFGMGCFWGAERKFWVLKGVYSTQVGFAGGYTSNPTYKEVCSEKTGHAEVVRVVYQPEHMSFEELLKVFWENHDPTQGMRQGNDHGTQYRSAIYPTSAKQMEAALSSKENYQKVLSEHGFGPITTDIREGQTFYYAEDYHQQYLSKNPNGYCGLGGTGVSCPVGIKK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)