Merck
SAB1400144
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL15 antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-IL15, Anti-MGC9721
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL15(3600)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a cytokine that regulates T and natural killer cell activation and proliferation. This cytokine and interleukine 2 share many biological activities. They are found to bind common hematopoietin receptor subunits, and may compete for the same receptor, and thus negatively regulate each other′s activity. The number of CD8+ memory cells is shown to be controlled by a balance between this cytokine and IL2. This cytokine induces the activation of JAK kinases, as well as the phosphorylation and activation of transcription activators STAT3, STAT5, and STAT6. Studies of the mouse counterpart suggested that this cytokine may increase the expression of apoptosis inhibitor BCL2L1/BCL-x(L), possibly through the transcription activation activity of STAT6, and thus prevent apoptosis. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding the same protein have been reported. (provided by RefSeq)
Immunogen
IL15 (NP_000576, 49 a.a. ~ 162 a.a) full length recombinant protein.
Sequence
NWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFLLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVTESGCKECEELEEKNIKEFLQSFVHIVQMFINTS
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)