Merck
SAB1400026
Sigma-Aldrich
Anti-BPHL antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Bph-rp, Anti-MCNAA, Anti-MGC125930, Anti-MGC41865
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BPHL(670)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the serine protease family of hydrolytic enzymes which contain a serine in their active site. The encoded protein may play a role in activation of the antiviral prodrug valacyclovir. Alternatively spliced transcript variants have been described
Immunogen
BPHL (NP_004323.1, 1 a.a. ~ 274 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPRNLLYSLLSSHLSPHFSTSVTSAKVAVNGVQLHYQQTGEGDHAVLLLPGMLGSGETDFGPQLKNLNKKLFTVVAWDPRGYGHSRPPDRDFPADFFERDAKDAVDLMKALKFKKVSLLGWSDGGITALIAAAKYPSYIHKMVIWGANAYVTDEDSMIYEGIRDVSKWSERTRKPLEALYGYDYFARTCEKWVDGIRQFKHLPDGNICRHLLPRVQCPALIVHGEKDPLVPRFHADFIHKHVKGSRLHLMPEGKHNLHLRFADEFNKLAEDFLQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)