SAB1306528
ANTI-GGTLA1(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GGT5, GGTLA1, Gamma-glutamyl transpeptidase-related enzyme, Gamma-glutamyltransferase 5, Gamma-glutamyltransferase-like activity 1
Größe auswählen
€ 343,00
Größe auswählen
About This Item
IHC
WB
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
€ 343,00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
62261 Da
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GGT5(2687)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)