Merck
SAB1306481
Sigma-Aldrich
ANTI-CD45(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CD45, Leukocyte common antigen, PTPRC, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200
Größe auswählen
400 μL
€ 388,00
€ 388,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1180
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 μL
€ 388,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 388,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1180
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
147254 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRC(5788)
Allgemeine Beschreibung
Protein tyrosine phosphatase, receptor type C (PTPRC) or leucocyte common antigen CD45 is expressed on T-cells and is found in multiple isoforms. The extracellular domain of the protein is predicted to have an amino-terminal mucin-like segment, a cysteine-rich domain and three fibronectin type 3 domains. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 1q31.3.
Anwendung
ANTI-CD45(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit has been used in Western blotting.
Biochem./physiol. Wirkung
Protein tyrosine phosphatase, receptor type C (PTPRC) or leucocyte common antigen CD45 acts as a protein tyrosine phosphatase in leucocyte signaling. It has a role in flow cytometric diagnostics in leukemia. By dephosphorylation of Src kinases, the protein acts as a regulator of antigen receptor signaling in T and B cells. As a negative regulator of janus kinases, CD45 inhibits cytokine receptor signaling.
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Clinicoradiological characteristics, management and prognosis of primary myeloid sarcoma of the central nervous system: A report of four cases
Bao Yang, et al.
Oncology Letters (2017)
Replication of association of the PTPRC gene with response to anti?tumor necrosis factor therapy in a large UK cohort*
Darren Plant, et al.
Arthritis & Rheumatology (Hoboken, N.J.) (2011)
CD45RO+ Memory T Lymphocytes ? a Candidate Marker for TNM-Immunoscore in Squamous Non?Small Cell Lung Cancer1
Erna-Elise Paulsen, et al.
Neoplasia (2015)
High CD45 surface expression determines relapse risk in children with precursor B-cell and T-cell acute lymphoblastic leukemia treated according to the ALL-BFM 2000 protocol
Gunnar Cario, et al.
Haematologica (2014)
Initiation of T cell signaling by CD45 segregation at `close-contacts?
Veronica T, et al.
Nature Immunology (2016)