Merck
SAB1305686
Sigma-Aldrich
ANTI-SCXA(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BHLHA41, Basic helix-loop-helix transcription factor scleraxis, Class A basic helix-loop-helix protein 41, SCX, SCXA
Größe auswählen
400 μL
€ 473,00
€ 473,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 μL
€ 473,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 473,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
21596 Da
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCXA(642658)
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Noelia D Falcon et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 25(7), 389-400 (2019-05-30)
Herein, we describe the tenogenic effect of bone morphogenetic protein-12 and transforming growth factor-β1 in cultured adipose-derived stem cells (ADSCs) in serum-free conditions. This culture system provides an insight into serum-free culture conditions in stem cell differentiation protocols. A positive