Merck
SAB1300991
Sigma-Aldrich
Anti-ADCK1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AarF domain containing kinase 1
Größe auswählen
100 μG
€ 283,00
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 283,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
Klon:
polyclonal
Speziesreaktivität:
mouse, human
citations:
2
Methode(n):
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADCK1(57143)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
AarF domain containing kinase 1 (ADCK1) is encoded by the gene mapped to human chromosome 14q24.3. The encoded protein is a putative kinase with unknown molecular function.
Immunogen
ADCK1 (NP_065154, 48-86)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ADCK1.
Biochem./physiol. Wirkung
Mutation in the gene is associated with the development of parathyroid carcinoma (PC).
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
GGenetic bases and clinical manifestations of coenzyme Q10 (CoQ10) deficiency
Desbats M A
Journal of inherited metabolic disease (2014)
Genomic profiling reveals mutational landscape in parathyroid carcinomas.
Pandya C
JCI insight, 2 (2017)