Merck
SAB1300975
Sigma-Aldrich
Anti-ULK3 (center) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Serine/threonine-protein kinase ULK3, Anti-Unc-51-like kinase 3
Größe auswählen
100 μG
€ 283,00
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 283,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
Ig fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ULK3(25989)
Allgemeine Beschreibung
ULK3 is a member of the ULK kinase family, one of three human homologs of the yeast autophagy-specific kinase.
Immunogen
ULK3 (NP_001092906, 92-126)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human ULK3.
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)