Merck
SAB1300835
Sigma-Aldrich
Anti-SNRK (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KIAA0096, Anti-SNF-related serine/threonine-protein kinase, Anti-SNF1-related kinase, Anti-SNFRK, Anti-SNRK
Größe auswählen
100 μG
€ 283,00
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 283,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNRK(54861)
Allgemeine Beschreibung
SNRK, as known as,SNF-related serine/threonine-protein kinase, may play a role in hematopoietic cell proliferation or differentiation and a potential mediator of neuronal apoptosis.It is activated by phosphorylation on Thr-173 by STK11 in complex with STE20-related adapter-alpha (STRAD alpha) pseudo kinase and CAB39.
Immunogen
SNRK (NP_060189, 325-359)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human SNRK.
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)