Merck
SAB1300829
Sigma-Aldrich
Anti-RFK (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ATP:riboflavin 5′-phosphotransferase, Anti-Flavokinase, Anti-Riboflavin kinase
Größe auswählen
100 μG
€ 283,00
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 283,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RFK(55312)
Allgemeine Beschreibung
RFK (riboflavin kinase) catalyzes the phosphorylation of riboflavin (vitamin B2) to form flavin-mononucleotide (FMN).
Immunogen
RFK (NP_060809, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human RFK.
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)