Merck
SAB1300302
Sigma-Aldrich
Anti-NPTX2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-NP-II, Anti-NP2, Anti-NPTX2, Anti-Neuronal pentraxin II, Anti-Neuronal pentraxin-2
Größe auswählen
100 μG
€ 283,00
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 283,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NPTX2(4885)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
NPTX2 is likely to play a role in the modification of cellular properties that underlie long-term plasticity. It binds to agar matrix in a calcium-dependent manner.
Immunogen
NPTX2 (NP_002514, 314-348)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NPTX2.
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)