S9444
Anti-α/β-SNAP, C-terminus (195-214) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-α/β-Synaptosomal Associated Protein
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 35 kDa (doublet)
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using cytosolic fraction S1 of rat and mouse brain.
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NAPA(8775) , NAPB(63908)
mouse ... Napa(108124)
rat ... Napa(140673)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable