Merck
S9322
Monoclonal Anti-α/β-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 16D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
16D1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
16D1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~36 kDa, antigen ~38 kDa
species reactivity
bovine, human, chicken, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:5,000 using chicken or rat kidney and brian
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Immunogen
recombinant human α-SNAP.
Physical form
Solution in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 50% glycerol, and 3 mM sodium azide.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)