Merck
S9379
Sigma-Aldrich
Selendioxid
≥98%, powder
Synonym(e):
NSC 56753, Selen(IV)-oxid
About This Item
Lineare Formel:
SeO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dampfdruck
1 mmHg ( 157 °C)
Assay
≥98%
Form
powder
Farbe
white to light pink
mp (Schmelzpunkt)
315 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
InChIKey
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)