Fortfahren mit
S9027
Slides, microscope
opaque (white), size 25 mm × 75 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,40
1 case
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 702,00
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Material:
glass
Packaging:
pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides
€ 49,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
packaging
pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides
size
25 mm × 75 mm
binding type
non-treated surface
General description
Sealed in a moisture absorbing desiccant pack which can function as a drying stand and a storage box. Slides are 1 mm thick.
Our microscope slides are made of high-quality white glass with low iron content, no green tint with fine texture and transparency; these slides are also corrosion-resistant. The edges are ground smooth to help eliminate sharp cutting surfaces and safe handling. They are packed in a special thermoform plastic box to minimize exposure to moisture and dust (each slide is precleaned).
Conform to Federal specification NNN-S-450.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8902CLS294775X50CLS294775X38
description
opaque (white), size 25 mm × 75 mm
description
plain, size 25 mm × 75 mm
description
L × W 75 mm × 50 mm
description
L × W 75 mm × 38 mm
material
glass
material
glass
material
soda-lime glass
material
soda-lime glass
packaging
pkg of 1 Pack - box of 72 slides, pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440)
packaging
pkg of 1 Pack - box of 72 slides, pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440)
packaging
case of 5 (pack 5)
packaging
box of 72 (slides)
size
25 mm × 75 mm
size
25 mm × 75 mm
size
-
size
-
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slides, microscope
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)