Fortfahren mit
S7820
α-Synuklein human
recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
α-Synucleinprotein, Synucleinprotein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 678,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 678,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
α-Synuklein ist ein intrinsisch ungeordnetes Protein, das hauptsächlich in den dopaminergen Neuronen exprimiert wird. Es ist an den präsynaptischen Nervenenden lokalisiert und bei Wirbeltieren hochkonserviert.
Application
α-Synuklein vom Menschen wird verwendet, um α-Syn-Monomere und ihre Aggregate auf einer in Paraformaldehyd (PFA) fixierten Membran zu untersuchen. Es wird auch verwendet, um seine Auswirkung auf den Neurotransmitterspiegel (Monoamine und Aminosäurenkonzentration) Tyrosinhydroxylase (TH) und Transglutaminase-2 (TG2) mRNA-Expression im Striatum (ST) der Maus zu untersuchen.
Menschliches α-Synuklein wird verwendet, um die Immundetektion von α-Syn-Monomeren und ihrer Aggregate zu untersuchen. Außerdem wird es bei der Microscale Thermoporesis (Thermoporese im Mikrobereich) eingesetzt, um Protein-Protein-Interaktionen zu analysieren.
Biochem/physiol Actions
Ein Protein aus 140 Aminosäuren (anscheinendes Molekulargewicht 19–20 kDa), das die Polymerisierung von Tubulin zu Mikrotubuli induziert und an der Modulierung von Dopamin beteiligt ist.
Protein aus 140 Aminosäuren (anscheinendes Molekulargewicht 19–20 kDa), codiert von einem einfachen Gen bestehend aus sechs Exons auf dem menschlichen Chromosom 4. Induziert die Polymerisierung von Tubulin zu Mikrotubuli und ist durch Regulierung des synaptischen Tonus von Dopamin an der Modulierung der Dopamin-Transporterfunktion beteiligt. Eine Störung dieser Funktion kann letztendlich zur Neurodegeneration von Nervenenden führen. Hochabundant in präsynaptischen Nervenenden und ein wichtiger Bestandteil von Lewy-Körpern, den Einschlüssen im Zytoplasma von Nervenzellen, die ein Kennzeichen für verschiedene neurodegenerative Erkrankungen wie Morbus Parkinson (MP), Lewy-Körper-Demenz (Aggregate aus Neurofilamenten), die Lewy-Körper-Variante von Morbus Alzheimer und Multisystematrophie sind. Pathogene Punktmutationen im α-Synuklein-Gen stehen mit familiär bedingtem Morbus Parkinson in Verbindung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AG549AG938S1071
description
recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
description
-
description
-
description
recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (gel scan and mass spectrometry)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)