Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 320,00 € 272,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.39
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 272,00
Listenpreis€ 320,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC2=C(NC(CNCCCC3=CC=NC=C3)=CC2=O)C=C1
Biochem/physiol Actions
Negative control for the dopamine D4 receptor (DRD4) partial agonist UCSF924.
UCSF924NC (Compound 9-6-16; ZINC000091707446) is the recommended negative control compound for the high-affinity dopamine D4 receptor (DRD4) partial agonist UCSF924 (Compound 9-6-24; ZINC000091726127). UCSF924NC exhibits a 1/2500-fold reduced D4 affinity when compared with that of UCSF924.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?