Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 € 108,80 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 442,00 € 375,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 108,80
Listenpreis€ 128,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC=C(NC(CNCCCOC2=CC=CC=C2)=CC3=O)C3=C1
Biochem/physiol Actions
Selective, high-affinity dopamine D4 receptor (DRD4) partial agonist with a 7.4-fold bias toward arrestin recruitment over Gα signaling with respect to quinpirole.
UCSF924 (Compound 9-6-24; ZINC000091726127) is a selective, high-affinity dopamine D4 receptor (DRD4) partial agonist (Ki = 3 nM for human D4) with a 7.4-fold bias toward arrestin recruitment over Gαi (Gαi/0; Gi/G0) signaling activation with respect to quinpirole. UCSF924 exhibits no detectable affinity for D2, D3 or the F261V/L328F D4 mutant and no agonist activity toward a panel of 320 nonolfactory GPCRs even at a high concentration of 1 μM. The UCSF924 structure analog UCSF924NC (Comound 9-6-16; ZINC000091707446) is the recommended negative control compound with a 1/2500-fold reduced D4 affinity.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?