Fortfahren mit
S6268
Sigma Pasteur Pipetten
non-plugged, L 9 in.
Synonym(e):
Pasteur Pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,90
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 318,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
glass
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
Feature:
graduations: no
Packaging:
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
€ 87,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
graduations: no
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
technique(s)
cell culture: suitable
L
9 in.
Application
Sigma Pasteur pipettes have been used to transfer embryos and manipulate human embryonic stem cell lines (hESC).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S6143S5893S6018
description
non-plugged, L 9 in.
description
cotton plugged, L 9 in.
description
cotton plugged, L 5 3/4 in.
description
non-plugged, L 5 3/4 in.
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
graduations: no
feature
plugged, graduations: no
feature
graduations: no, plugged
feature
graduations: no
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (acked in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
L
9 in.
L
9 in.
L
5 3/4 in.
L
5 3/4 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma Pasteur Pipetten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)