Merck
S5633
L-Serine benzyl ester hydrochloride
≥99% (TLC)
Synonym(e):
L-Serine phenylmethyl ester hydrochloride (1:1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.68
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Serine benzyl ester hydrochloride,
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
MGZWCDQAKCHOBX-FVGYRXGTSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S5633-25G04061832424484
S5633-5G04061832424491