Fortfahren mit
S5441
Stresscopin-related peptide amide human trifluoroacetate salt
Synonym(e):
SRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C205H358N68O57
Molekulargewicht:
4687.46
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Biological source:
human
Mol wt:
4687.46 g/mol
biological source
human
Quality Level
mol wt
4687.46 g/mol
packaging
pkg of 500 μg
color
white
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... UCN2(90226)
Biochem/physiol Actions
A specific ligand for the corticotropin-releasing hormone receptor type 2 (CRHR2).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S5441-500UG04061836953942