Wichtige Dokumente
S5272
Sulfanitran
~85%
Synonym(e):
N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)-sulfanilamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~85%
Form
powder
Farbe
yellow to greenish yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
Wirkungsweise
enzyme | interferes
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)
InChIKey
GWBPFRGXNGPPMF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable