Fortfahren mit
S4826
SMIFH2
≥98% (HPLC), actin assembly inhibitor, powder
Synonym(e):
1-(3-Bromophenyl)-5-(2-furanylmethylene)dihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 596,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9BrN2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SMIFH2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
light yellow to yellow-green
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C1N(C(=O)\C(=C\c3[o]ccc3)\C(=O)N1)c2cc(ccc2)Br
InChI
1S/C15H9BrN2O3S/c16-9-3-1-4-10(7-9)18-14(20)12(13(19)17-15(18)22)8-11-5-2-6-21-11/h1-8H,(H,17,19,22)/b12-8+
InChI key
MVFJHEQDISFYIS-XYOKQWHBSA-N
Application
SMIFH2 was used to decipher the role of mDia2 in controlling microtubule dynamics and myofibroblast differentiation.1
Biochem/physiol Actions
SMIFH2 is an inhibitor of formin homology 2 domains. The compound is a first small molecule inhibitor of formin-mediated actin assembly that disrupts formin dependent processes from yeast to mammals. SMIFH2 may be a useful drug for identifying cellular processes dependent on formin-mediated actin assembly in a broad range of experimental systems. Formin is an actin nucleation factor.
SMIFH2 is an inhibitor of formin-mediated actin assembly that disrupts formin dependent processes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0450SML1169SML1640
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SMIFH2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)